Merck
AMBH95E088CA
Ambeed, Inc.
2-(Quinolin-2-yl)-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)ethanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
317.31
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(2-quinolinyl)-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Inchi Code
1S/C18H14F3NO/c19-18(20,21)14-8-5-13(6-9-14)17(23)11-15-10-7-12-3-1-2-4-16(12)22-15/h1-10,17,23H,11H2
Clave InChI
TWXZARYDNLBGFM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/496947-30-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/496947-30-9.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)