Merck
AMBH95E0868F
Ambeed, Inc.
3,7-Dibromo-5,5-dimethyl-5H-dibenzo[b,d]silole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
368.14
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3,7-dibromo-5,5-dimethyl-5H-dibenzo[b,d]silole
Inchi Code
1S/C14H12Br2Si/c1-17(2)13-7-9(15)3-5-11(13)12-6-4-10(16)8-14(12)17/h3-8H,1-2H3
Clave InChI
FAJDSWHVALMLLF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1228595-79-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)