AMBH95E084D3
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-N,N-dimethylaniline
About This Item
Iupac Name
2-fluoro-N,N-dimethylaniline
Inchi Code
1S/C8H10FN/c1-10(2)8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
DUMMWWNKDSKGRZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)