Merck
AMBH95E08348
Ambeed, Inc.
4-Chloro-6-methyl-1,3,5-triazin-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
144.56
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-chloro-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylamine
Inchi Code
1S/C4H5ClN4/c1-2-7-3(5)9-4(6)8-2/h1H3,(H2,6,7,8,9)
Clave InChI
BTBXQZKDOSYRDX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21320-62-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)