AMBH95E08227
Ambeed, Inc.
2-Iodooxazole
About This Item
Iupac Name
2-iodooxazole
Inchi Code
1S/C3H2INO/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H
Clave InChI
QIXCSHIEHGEJGB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)