Merck
AMBH95E08209
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (2-amino-3-methylphenyl)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
222.29
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 2-amino-3-methylphenylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H18N2O2/c1-8-6-5-7-9(10(8)13)14-11(15)16-12(2,3)4/h5-7H,13H2,1-4H3,(H,14,15)
Clave InChI
UBNVNWVDWSIMOE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/954238-92-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/954238-92-7.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)