Merck
AMBH95E08136
Ambeed, Inc.
4-(Phenylamino)benzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
197.24
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-anilinobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H11NO/c15-10-11-6-8-13(9-7-11)14-12-4-2-1-3-5-12/h1-10,14H
Clave InChI
XXWHZIJHYNPASE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/100727-07-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)