AMBH95E08063
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 1H-pyrazol-3-ylcarbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 1H-pyrazol-3-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H13N3O2/c1-8(2,3)13-7(12)10-6-4-5-9-11-6/h4-5H,1-3H3,(H2,9,10,11,12)
Clave InChI
RZIAELOQCATLDL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)