Merck
AMBH95E07D4B
Ambeed, Inc.
ETHYL 2-OXO-1-PYRROLIDINEACETATE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
171.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl (2-oxo-1-pyrrolidinyl)acetate
Inchi Code
1S/C8H13NO3/c1-2-12-8(11)6-9-5-3-4-7(9)10/h2-6H2,1H3
Clave InChI
AQZWKPDVWWJWRY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/61516-73-2.html
Synonym
Ethyl 2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/61516-73-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)