Merck
AMBH95E07C4F
Ambeed, Inc.
5-Bromo-3-chloro-2-methylbenzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
249.49
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-3-chloro-2-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6BrClO2/c1-4-6(8(11)12)2-5(9)3-7(4)10/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
FMMKWJSZMUYJAR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1540188-38-2.html
Synonym
5-Bromo-3-chloro-2-methylbenzoic acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1540188-38-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)