AMBH93EDD060
Ambeed, Inc.
2,4-Dibromopyridin-3-amine
About This Item
Iupac Name
2,4-dibromo-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H4Br2N2/c6-3-1-2-9-5(7)4(3)8/h1-2H,8H2
Clave InChI
FCDIANNJBNOJDX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)