Merck
AMBH93EDD006
Ambeed, Inc.
2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline trifluoromethanesulfonate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
333.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
trifluoromethanesulfonic acid compound with 2,3,4,5,6-pentafluoroaniline (1:1)
Inchi Code
1S/C6H2F5N.CHF3O3S/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9;2-1(3,4)8(5,6)7/h12H2;(H,5,6,7)
Clave InChI
YFUMMJNKHHASQS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/912823-79-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)