Merck
AMBH93E4C9B9
Ambeed, Inc.
Methyl 2,2-dimethyl-4-oxocyclohexanecarboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
184.24
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 2,2-dimethyl-4-oxocyclohexanecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H16O3/c1-10(2)6-7(11)4-5-8(10)9(12)13-3/h8H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
VNJMCDQYRCNFIM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1312535-32-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1312535-32-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)