Merck
AMBH93E4C93C
Ambeed, Inc.
2-(Aminomethyl)benzo[b]thiophene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
163.24
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-benzothien-2-ylmethanamine
Inchi Code
1S/C9H9NS/c10-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-8/h1-5H,6,10H2
Clave InChI
WKYFWFHTABURGB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6314-43-8.html
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)