AMBH93E4C749
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (2-(4-methylpiperazin-1-yl)ethyl)carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 2-(4-methyl-1-piperazinyl)ethylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H25N3O2/c1-12(2,3)17-11(16)13-5-6-15-9-7-14(4)8-10-15/h5-10H2,1-4H3,(H,13,16)
Clave InChI
SXGDQOAVMOEVSY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)