Merck
AMBH93E4C662
Ambeed, Inc.
4,4'-Dihydroxy-[1,1'-biphenyl]-3,3'-dicarboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
274.23
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4,4'-dihydroxy-[1,1'-biphenyl]-3,3'-dicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H10O6/c15-11-3-1-7(5-9(11)13(17)18)8-2-4-12(16)10(6-8)14(19)20/h1-6,15-16H,(H,17,18)(H,19,20)
Clave InChI
UISWLBIMLGAHMF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13987-45-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)