AMBH93E4C648
Ambeed, Inc.
Dimethyl 2,2'-thiodiacetate
About This Item
Iupac Name
dimethyl 2,2'-thiodiacetate
Inchi Code
1S/C6H10O4S/c1-9-5(7)3-11-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
ZQUQLLPRRJVUES-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)