Merck
AMBH93E4C62C
Ambeed, Inc.
6-Chloro-5-methylpyridine-2-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
152.58
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-chloro-5-methyl-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C7H5ClN2/c1-5-2-3-6(4-9)10-7(5)8/h2-3H,1H3
Clave InChI
XUAHTIHTHZLYFK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/875293-89-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/875293-89-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)