Merck
AMBH93E4C3EC
Ambeed, Inc.
Methyl 3,5-dihydroxy-2-naphthoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
218.21
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 3,5-dihydroxy-2-naphthoate
Inchi Code
1S/C12H10O4/c1-16-12(15)9-5-7-3-2-4-10(13)8(7)6-11(9)14/h2-6,13-14H,1H3
Clave InChI
ARAZFUMSUAUJRS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/185989-39-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/185989-39-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)