Merck
AMBH93E4C3AF
Ambeed, Inc.
Diisopropyl adipate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
230.3
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
diisopropyl hexanedioate
Inchi Code
1S/C12H22O4/c1-9(2)15-11(13)7-5-6-8-12(14)16-10(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
Clave InChI
ZDQWESQEGGJUCH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6938-94-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)