AMBH93E4C36C
Ambeed, Inc.
2-Ethyl-4-fluoroaniline
About This Item
Iupac Name
2-ethyl-4-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C8H10FN/c1-2-6-5-7(9)3-4-8(6)10/h3-5H,2,10H2,1H3
Clave InChI
AFCGCODEEUFDAF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/331763-37-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)