Merck
AMBH93D539E3
Ambeed, Inc.
Methyl 2-amino-4,5-dimethylbenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
179.22
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 2-amino-4,5-dimethylbenzoate
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-6-4-8(10(12)13-3)9(11)5-7(6)2/h4-5H,11H2,1-3H3
Clave InChI
OEBNORXUIYOXGB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19258-73-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/19258-73-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)