Merck
AMBH93D53984
Ambeed, Inc.
1-(6-Chloro-5-nitropyridin-3-yl)ethanone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
200.58
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(6-chloro-5-nitro-3-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C7H5ClN2O3/c1-4(11)5-2-6(10(12)13)7(8)9-3-5/h2-3H,1H3
Clave InChI
UZUVOPNXKQOJKI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/127356-40-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/127356-40-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)