AMBH93D53766
Ambeed, Inc.
2-(2-Bromo-4-methoxyphenyl)acetonitrile
About This Item
Iupac Name
(2-bromo-4-methoxyphenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H8BrNO/c1-12-8-3-2-7(4-5-11)9(10)6-8/h2-3,6H,4H2,1H3
Clave InChI
HGIMMKGDPPDRTN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)