AMBH93D535EE
Ambeed, Inc.
PK11007
About This Item
Iupac Name
5-chloro-2-[(4-fluorobenzyl)sulfonyl]-N-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-4-pyrimidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C15H11ClFN5O3S2/c1-8-21-22-14(26-8)20-13(23)12-11(16)6-18-15(19-12)27(24,25)7-9-2-4-10(17)5-3-9/h2-6H,7H2,1H3,(H,20,22,23)
Clave InChI
IVZQUWCWXYFPOQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)