Merck
AMBH93D535D9
Ambeed, Inc.
8-Bromo-3-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
390.93
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
8-bromo-3-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C8H3BrF3IN2/c9-5-1-4(8(10,11)12)3-15-6(13)2-14-7(5)15/h1-3H
Clave InChI
LLXJUNMIVIACER-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2384795-34-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)