Merck
AMBH93D535D3
Ambeed, Inc.
1-Bromo-3-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridine-6-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
309.04
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-bromo-3-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H4BrF3N2O2/c10-6-5-2-1-4(7(16)17)3-15(5)8(14-6)9(11,12)13/h1-3H,(H,16,17)
Clave InChI
ZBXHCNPJYRBIJY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1781028-01-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1781028-01-0.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)