Merck
AMBH6FD8459B
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)acetate
Seleccione un Tamaño
100 MG
12,25 €
250 MG
20,82 €
1 G
61,24 €
Referencia (SKU) del distribuidor: A1082980-100MG
12,25 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
12,25 €
250 MG
20,82 €
1 G
61,24 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
172.14
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A1082980-100MG
12,25 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl (2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)acetate
Inchi Code
1S/C6H8N2O4/c1-12-4(9)2-3-5(10)8-6(11)7-3/h10H,2H2,1H3,(H2,7,8,11)
Clave InChI
FOJNQYOBFQJNCX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/78212-20-1.html
Synonym
Methyl 2-(2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)acetate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)