Merck
AMBH6FD84243
Ambeed, Inc.
Methyl 2-methyl-3-morpholinobenzoate
Seleccione un Tamaño
250 MG
24,50 €
1 G
55,11 €
5 G
188,61 €
Referencia (SKU) del distribuidor: A191286-250MG
24,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
24,50 €
1 G
55,11 €
5 G
188,61 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
235.28
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A191286-250MG
24,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl 2-methyl-3-(4-morpholinyl)benzoate
Inchi Code
1S/C13H17NO3/c1-10-11(13(15)16-2)4-3-5-12(10)14-6-8-17-9-7-14/h3-5H,6-9H2,1-2H3
Clave InChI
PMSJSQLGRJYBQX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886497-09-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)