AMBH6FD841A9
Ambeed, Inc.
3-Bromoquinolin-7-amine
About This Item
Iupac Name
3-bromo-7-quinolinamine
Inchi Code
1S/C9H7BrN2/c10-7-3-6-1-2-8(11)4-9(6)12-5-7/h1-5H,11H2
Clave InChI
PUPYSBMMYVIJCB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)