Merck
AMBH6FD7F96E
Ambeed, Inc.
4,5,6,7-Tetrahydro-2H-isoindole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
121.18
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydro-2H-isoindole
Inchi Code
1S/C8H11N/c1-2-4-8-6-9-5-7(8)3-1/h5-6,9H,1-4H2
Clave InChI
JSHOAZBZHHEGHI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/51649-35-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)