AMBH6FD7F8C9
Ambeed, Inc.
5-Isopropyl-2-methylaniline
About This Item
Iupac Name
5-isopropyl-2-methylaniline
Inchi Code
1S/C10H15N/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4-7H,11H2,1-3H3
Clave InChI
YKWALWNGEXPARQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)