Merck
AMBH6FD7F8C1
Ambeed, Inc.
Methyl 5-bromo-2-chloroisonicotinate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
250.48
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 5-bromo-2-chloroisonicotinate
Inchi Code
1S/C7H5BrClNO2/c1-12-7(11)4-2-6(9)10-3-5(4)8/h2-3H,1H3
Clave InChI
ZGVAWYBJGMOKBV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886365-28-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)