Merck
AMBH6FD7F703
Ambeed, Inc.
4-(Carboxymethoxy)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
196.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-(carboxymethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8O5/c10-8(11)5-14-7-3-1-6(2-4-7)9(12)13/h1-4H,5H2,(H,10,11)(H,12,13)
Clave InChI
LABJFIBQJFPXHZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19360-67-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)