AMBH6FD7F6EC
Ambeed, Inc.
6-Amino-2,3-difluorophenol
About This Item
Iupac Name
6-amino-2,3-difluorophenol
Inchi Code
1S/C6H5F2NO/c7-3-1-2-4(9)6(10)5(3)8/h1-2,10H,9H2
Clave InChI
KRURHZHJEDNBCM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)