Merck
AMBH58176A9C
Ambeed, Inc.
(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)hydrazine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
230.59
Número MDL:
Iupac Name
1-[2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H6F4N2.ClH/c8-5-3-4(7(9,10)11)1-2-6(5)13-12;/h1-3,13H,12H2;1H
Clave InChI
MKEPKMONQVYQDR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1030313-53-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1030313-53-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)