AMBH58176A8D
Ambeed, Inc.
1-Methylimidazole-4,5-dicarbonitrile
About This Item
Iupac Name
1-methyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H4N4/c1-10-4-9-5(2-7)6(10)3-8/h4H,1H3
Clave InChI
SUOVGHDPXJUFME-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)