Merck
AMBH58176A44
Ambeed, Inc.
7-Fluoroindoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
137.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
7-fluoroindoline
Inchi Code
1S/C8H8FN/c9-7-3-1-2-6-4-5-10-8(6)7/h1-3,10H,4-5H2
Clave InChI
AGJTUVBSTFSZFY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/769966-04-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)