Merck
AMBH58176971
Ambeed, Inc.
4-(Benzoylamino)benzeneboronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241.05
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-(benzoylamino)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C13H12BNO3/c16-13(10-4-2-1-3-5-10)15-12-8-6-11(7-9-12)14(17)18/h1-9,17-18H,(H,15,16)
Clave InChI
FWZVIUZIYYIKRK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/397843-80-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)