AMBH58176953
Ambeed, Inc.
1-((2-(Trimethylsilyl)ethoxy)methyl)-1H-pyrazol-3-amine
About This Item
Iupac Name
1-((2-(trimethylsilyl)ethoxy)methyl)-1H-pyrazol-3-amine
Inchi Code
1S/C9H19N3OSi/c1-14(2,3)7-6-13-8-12-5-4-9(10)11-12/h4-5H,6-8H2,1-3H3,(H2,10,11)
Clave InChI
INNWNVHAODOBFW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)