AMBH581768A1
Ambeed, Inc.
3-(Methylsulfonamido)benzoic acid
About This Item
Iupac Name
3-[(methylsulfonyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO4S/c1-14(12,13)9-7-4-2-3-6(5-7)8(10)11/h2-5,9H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
WLPFXFJXJHAIKU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)