Merck
AMBH581767EF
Ambeed, Inc.
1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)ethanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.18
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanamine
Inchi Code
1S/C9H10F3NO/c1-6(13)7-2-4-8(5-3-7)14-9(10,11)12/h2-6H,13H2,1H3
Clave InChI
VTLIABOHZPSHRN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/123195-23-3.html
Synonym
1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)ethan-1-amine
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/123195-23-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)