Merck
AMBH5816BA76
Ambeed, Inc.
5,7-Dichloro-2-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Seleccione un Tamaño
100 MG
71,04 €
Referencia (SKU) del distribuidor: A591917-100MG
71,04 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
71,04 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
202.04
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A591917-100MG
71,04 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5,7-dichloro-2-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H5Cl2N3/c1-3-10-6-4(8)2-5(9)12-7(6)11-3/h2H,1H3,(H,10,11,12)
Clave InChI
ICLBDPZXMHYODT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2089292-97-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)