Merck
AMBH5816B7E8
Ambeed, Inc.
4-Phenyl-azetidin-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
147.18
Número MDL:
Iupac Name
4-phenyl-2-azetidinone
Inchi Code
1S/C9H9NO/c11-9-6-8(10-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,10,11)
Clave InChI
MWKMQPSNTJCASD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5661-55-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)