Merck
AMBH580649B1
Ambeed, Inc.
3,5-Dichloro-4-fluorophenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
180.99
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3,5-dichloro-4-fluorophenol
Inchi Code
1S/C6H3Cl2FO/c7-4-1-3(10)2-5(8)6(4)9/h1-2,10H
Clave InChI
YCDCEIPNXTXMTJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2995-04-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2995-04-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)