Merck
AMBH58064708
Ambeed, Inc.
4-Fluoro-1H-indazole-7-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
161.14
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-fluoro-1H-indazole-7-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H4FN3/c9-7-2-1-5(3-10)8-6(7)4-11-12-8/h1-2,4H,(H,11,12)
Clave InChI
CALJWEONZADKAL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1408058-17-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1408058-17-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)