Merck
AMBH58064700
Ambeed, Inc.
3-Bromo-2-isopropylpyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
200.08
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-bromo-2-isopropylpyridine
Inchi Code
1S/C8H10BrN/c1-6(2)8-7(9)4-3-5-10-8/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
NGGQBCREEXKCDT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1417518-37-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)