Merck
AMBH580645E7
Ambeed, Inc.
3-Acetyl-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
195.61
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazin-3-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H6ClN3O/c1-5(13)6-4-10-8-3-2-7(9)11-12(6)8/h2-4H,1H3
Clave InChI
ODNBVEIAQAZNNM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/90734-71-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)