Merck
AMBH5806458E
Ambeed, Inc.
2-Ethyl 5-(4-nitrobenzyl) 6,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrazine-2,5(4H)-dicarboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
374.35
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-ethyl 5-(4-nitrobenzyl) 6,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrazine-2,5(4H)-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C17H18N4O6/c1-2-26-16(22)15-9-14-10-19(7-8-20(14)18-15)17(23)27-11-12-3-5-13(6-4-12)21(24)25/h3-6,9H,2,7-8,10-11H2,1H3
Clave InChI
IIRGEIKLCGECFA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/623565-14-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)