AMBH5806447F
Ambeed, Inc.
N-[3-(Dimethylamino)propyl]acrylamide
About This Item
Iupac Name
N-[3-(dimethylamino)propyl]acrylamide
Inchi Code
1S/C8H16N2O/c1-4-8(11)9-6-5-7-10(2)3/h4H,1,5-7H2,2-3H3,(H,9,11)
Clave InChI
ADTJPOBHAXXXFS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)